Principaux documents
723894
Sigma-Aldrich
Butyric acid-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Butanoic acid-13C4
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
pb
162 °C (lit.)
Pf
-6--3 °C (lit.)
Densité
1.018 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
FERIUCNNQQJTOY-JCDJMFQYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup