489263
Ethyl acetoacetate-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CO13CH213CO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
181 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.060 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
XYIBRDXRRQCHLP-XMUWKQMQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup