Key Documents
719676
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethanol-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Ethylene glycol butyl ether-13C6
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)3O13CH213CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
169-172.5 °C (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
POAOYUHQDCAZBD-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup