713457
(Iodomethyl)cyclopropane
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Cyclopropylmethyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.542
Chaîne SMILES
ICC1CC1
InChI
1S/C4H7I/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
JHKJQWFHNIOUKY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable