238244
Iodocyclohexane
98%
Synonyme(s) :
Cyclohexyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.5441 (lit.)
Point d'ébullition
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.624 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
IC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter