Principaux documents
301086
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2,2-dimethylpropane
98%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethyl-1-iodopropane, Neopentyl iodide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.05
Beilstein:
1718796
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
pb
70-71 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
iodo
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
Clé InChI
CJTZXIJETZZARD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mechanism of coupling of 1-Iodo-2,2-dimethylpropane was carried out by electrochemically generated nickel(0) complex promoter [Ni(PPh3)4].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Coupling of organic halides electrocatalyzed by the Ni II/Ni I/Ni 0-PPh 3 system. A mechanistic study based on an electroanalytical approach.
Schiavon G, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 5, 1074-1081 (1981)