Principaux documents
701246
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
116-120 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
nitro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10(11)12/h1-3H
Clé InChI
FXRMUJPWDOLCLX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable