694541
N-Cbz-4-aminocyclohexanone
97%
Synonyme(s) :
(4-Oxocyclohexyl)carbamic acid benzyl ester, 4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone, Benzyl 4-oxocyclohexylcarbamate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
80-84 °C
Chaîne SMILES
O=C1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H,15,17)
Clé InChI
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable