Key Documents
693987
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-2-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-2-Hydroxypropionic acid-2-d sodium salt, L-Lactic acid-2-d sodium salt, Sarcolactic acid-2-d sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3CD(OH)COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
163-165 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[2H][C@@](C)(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i2D;
Clé InChI
NGSFWBMYFKHRBD-QEKRQAICSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable