A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.06
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-762-3
Beilstein/REAXYS Number:
4567087
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic (chemical)
Quality Segment
assay
~98%
form
powder or crystals
color
white to faint yellow
mp
163-165 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
General description
Le L-lactate de sodium, un acide organique dérivé de l'acide L-lactique, est naturellement présent dans l'organisme où il contribue à la régulation du pH, à l'équilibre acido-basique et à divers processus physiologiques comme le métabolisme énergétique via le cycle de Cori. Ses propriétés polyvalentes s'étendent jusqu'à l'action antimicrobienne par la création d'un environnement acide qui inhibe la croissance des bactéries nocives. Dans les voies métaboliques, la production d'énergie par conversion du L-lactate de sodium est efficace ; elle surpasse potentiellement l'absorption de glucose dans certains cas, en utilisant les acides gras comme source de carburant alternatif et en stimulant les mitochondries pour augmenter la production d'ATP, ce qui montre l'implication du L-lactate de sodium dans l'optimisation de l'efficacité énergétique des cellules. Par ailleurs, les recherches suggèrent que le L-lactate de sodium pourrait avoir des propriétés neuroprotectrices, protégeant les cellules neuronales de la mort induite par un régime riche en matières grasses et faisant potentiellement le lien avec les problèmes neurodégénératifs associés à l'obésité.
Les multiples facettes du L-lactate de sodium le positionnent comme une molécule intéressante pour la recherche sur le métabolisme cellulaire, la neuroprotection, les produits antimicrobiens et la science de la nutrition, où ses propriétés variées, notamment sa conversion efficace en énergie, ses effets neuroprotecteurs et sa puissante activité antimicrobienne, contribuent à mieux comprendre ces domaines scientifiques.
Les multiples facettes du L-lactate de sodium le positionnent comme une molécule intéressante pour la recherche sur le métabolisme cellulaire, la neuroprotection, les produits antimicrobiens et la science de la nutrition, où ses propriétés variées, notamment sa conversion efficace en énergie, ses effets neuroprotecteurs et sa puissante activité antimicrobienne, contribuent à mieux comprendre ces domaines scientifiques.
Application
Le L -lactate de sodium a été utilisé :
- comme complément de milieu et comme source d′énergie pour la culture d′une lignée cellulaire épithéliale mammaire humaine (MCF10A) et de cellules dendritiques
- comme substrat de gluconéogenèse pour l′essai de production hépatique de glucose dans des hépatocytes primaires
- dans le milieu de production du glucose pour l′essai de production de glucose dans des cellules rénales embryonnaires humaines (HEK293T)
- comme standard d′étalonnage des essais du lactate dans des macrophages dérivés de la moelle osseuse
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe