917087
Sodium D-lactate-1-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solution
Concentration
45-55 % (w/w) in H2O
Changement de masse
M+1
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3