Principaux documents
663344
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-trans-1-Amino-2-indanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +23.0°, c = 1 in ethanol
Pf
142-146 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
N[C@@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
LOPKSXMQWBYUOI-IUCAKERBSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable