Principaux documents
362199
Sigma-Aldrich
α₂-HS-Glycoprotein, Human Plasma
Synonyme(s) :
Fetuin, Human
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Native α2-HS-glycoprotein from human plasma. Plasma protein that is also found in the extracellular matrix. Synthesized in liver and enriched in bone. Its concentration dynamically changes under various physiological conditions. Functions as an opsonin for cationic-deactivating molecules in macrophages.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Lyophilized from 200 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
Wang, H., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 14429.
Boyan, B.D., et al. 1992. Bone Miner. 17, 263.
Yang, F., et al. 1991. Bone 12, 7.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Edward R Smith et al.
PloS one, 8(4), e60904-e60904 (2013-04-12)
The formation of fetuin-A-containing calciprotein particles (CPP) may facilitate the clearance of calcium phosphate nanocrystals from the extracellular fluid. These crystals may otherwise seed extra-osseous mineralization. Fetuin-A is a partially phosphorylated glycoprotein that plays a critical role in stabilizing these