Principaux documents
496073
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4S)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
Synonyme(s) :
(S,S)-2,6-Bis(4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl)pyridine, (S,S)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolinyl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H19N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
Niveau de qualité
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −224°, c = 1 in chloroform
Pf
171-175 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m1/s1
Clé InChI
HLHBIMJNCKZZQO-NHCUHLMSSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.