Key Documents
658979
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Formule linéaire :
C13H9BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
216-220 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)-c2cn3ccccc3n2
InChI
1S/C13H9BrN2/c14-11-6-4-10(5-7-11)12-9-16-8-2-1-3-13(16)15-12/h1-9H
Clé InChI
GRZUOGFRIHABDK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable