29226
Acide undécafluorohexanoïque
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide perfluorocaproïque, Acide perfluorohexanoïque
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (T)
Solubilité
water: insoluble
Densité
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
Clé InChI
PXUULQAPEKKVAH-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter