Z290815
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
Synonyme(s) :
Filter Membranes, Nylon Membrane Filters
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Filtres membranes en nylon, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
Matériaux
Nylon membrane
Stérilité
non-sterile
Diamètre
25 mm
Épaisseur
60-125 μm
Dimension de pores
0.45 μm
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Compatible with aqueous and most organic solvents
- Autoclave friendly
- It can withstand temperatures up to 180°C