Key Documents
656771
Sigma-Aldrich
L-Glutamic-15N,2,3,3,4,4-d5 acid
97 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCD2CD2CD(NH2)CO2H
Poids moléculaire :
153.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
97 atom % D
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
205 °C (dec.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH2][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-OGWWSMAPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable