Key Documents
667307
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-d9
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
DO2C(CD2)2CD(ND2)CO2D
Poids moléculaire :
156.18
Code UNSPSC :
12352116
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
205 °C (dec.)
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable