790427
Iron-57Fe
95 atom %, 99.9% (trace metals analysis)
Synonyme(s) :
Iron-57
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
57Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141721
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
95 atom %
Niveau de qualité
Essai
99.9% (trace metals analysis)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[57Fe]
InChI
1S/Fe/i1+1
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Eduard V Bocharov et al.
Biochemistry, 56(12), 1697-1705 (2017-03-16)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) family is an important class of receptor tyrosine kinases, mediating a variety of cellular responses in normal biological processes and in pathological states of multicellular organisms. Different modes of dimerization of the human EGFR