Principaux documents
642770
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromobenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Br)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
106-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
Clé InChI
POESQIHWIIWNJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves