Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
441902
Sigma-Aldrich
Carbonate de césium
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel de dicésium
About This Item
Formule linéaire :
Cs2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.82
Beilstein:
4546405
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
powder and chunks
Plage de pH
10-13
Pf
610 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
distilled water: soluble
Densité
4.072 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Le carbonate de césium est une base inorganique puissante, largement utilisée en synthèse organique. C′est un catalyseur chimiosélectif potentiel de la réduction des aldéhydes et cétones en alcools. Il est employé en tant que base dans la réaction de couplage de Heck du 4-trifluorométhyl-1-chlorobenzène et des chlorures d′aryle.
Application
Favorise la O-alkylation efficace des alcools avec formation de mélanges de carbonates d′alkyle.
Le carbonate de césium peut servir de base dans des réactions de couplage croisé C-C et C-N telles que les réactions d'amination de Suzuki-Miyaura, de Heck et de Buchwald-Hartwig. Il est également utilisé comme base dans des réactions d'alkylation.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Adrenal gland,Testes
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cesium carbonate (CS2CO3)
Lehmann F
Synlett, 2004(13), 2447-2448 (2004)
Mengdi Zhao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(30), 9259-9262 (2014-07-06)
Cs2CO3 has been found to be an efficient and chemoselective catalyst for reduction of aldehydes and ketones to alcohols with one equivalent of Ph2SiH2 as the reductant under solvent-free conditions. Most of the aldehydes employed can be effectively hydrosilated quantitatively
Pd-SAPO-31, an efficient, heterogeneous catalyst for Heck reactions of aryl chlorides.
Srivastava R, et al.
Tetrahedron Letters, 44(18), 3649-3651 (2003)
Single and double Suzuki- Miyaura couplings with symmetric dihalobenzenes
Sinclair DJ and Sherburn MS
The Journal of Organic Chemistry, 70(9), 3730-3733 (2005)
A Zapf et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(13), 2908-2915 (2001-08-07)
A detailed investigation into the influence of phosphines, additives, bases and solvents on the Heck coupling reaction of 4-trifluoromethyl-1-chlorobenzene (2) is presented. It is shown that a number of catalyst systems exist for efficient cross coupling of electron-deficient aryl chlorides
Articles
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Afficher tout