Principaux documents
630861
Sigma-Aldrich
N-(3-Butynyl)phthalimide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
137-142 °C
Groupe fonctionnel
imide
Chaîne SMILES 
O=C1N(CCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h1,4-7H,3,8H2
Clé InChI
YIMNQWSIQLKYOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves