Documents
376426
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tribromide
97%
Synonyme(s) :
BTMABr3, Benzyltrimethylammonium bromide dibromide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(Br3)(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.95
Numéro Beilstein :
7105839
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
99-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
OQESKQAHRXOSMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable