604860
L-Glutamic acid-13C5
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminopentanedioic acid-13C5, L-Glutamic acid-UL-13C, 13C Labeled L-glutamic acid, Glu-13C5
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-WIAREEORSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable