491985
Succinic acid-13C4
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Butanedioic acid-13C4
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
235 °C
Pf
187-190 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-JCDJMFQYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable