Principaux documents
603732
Sigma-Aldrich
Iodobenzene-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
188 °C (lit.)
Pf
-29 °C (lit.)
Densité
1.876 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
I[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
SNHMUERNLJLMHN-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup