618527
D-Alanine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
Pf
291 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
C[C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i4+1
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-GNVKNKTISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable