572500
Fullerene-C60
sublimed, 99.9%
Synonyme(s) :
Buckminsterfullerene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.9%
Forme
sublimed
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>280 °C (lit.)
Solubilité
organic solvents: soluble
organic solvents: soluble
Énergie orbitale
HOMO 6.1 eV
LUMO 4.5 eV
Performance des dispositifs OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
Clé InChI
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.