379646
Fullerene-C60
99.5%
Synonyme(s) :
Buckminsterfullerene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.5%
Forme
crystalline powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>280 °C (lit.)
Solubilité
organic solvents: soluble
organic solvents: soluble
Énergie orbitale
HOMO 6.1 eV
LUMO 4.5 eV
Performance des dispositifs OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
Clé InChI
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Contenu apparenté
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.