Key Documents
556599
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH=CHB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
110-113 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCl)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H6BClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,6-7H,3H2/b2-1+
Clé InChI
JMTGSXGIIONQHI-OWOJBTEDSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable