549231
3-Ethoxythiophenol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5706 (lit.)
Point d'ébullition
238-239 °C (lit.)
Densité
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOc1cccc(S)c1
InChI
1S/C8H10OS/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Clé InChI
RTJMJGJLVSKSEB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Partially selective gold nanoparticle chemiresistor sensors for the quantification of benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene and naphthalene (BTEXN) in water samples
- Flexible and tunable sensor based on monolayer-capped nanoparticles (MCNPs), with potential application in e-skin devices.
- gold nanoparticle-based flexible sensor array
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter