Documents
543578
Sigma-Aldrich
4-Toluoylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-Oxo-3-p-tolylpropionitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4C(O)CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
105-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Toluoylacetonitrile (Tol-4) may be used to synthesize (nitrido)(nitrile-enolato) complex, trans-[Mo(N)(NCCHCOTol-4)(dppe)2], where dppe = Ph2PCH2CH2PPh2.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Reaction Mechanism of the C:N Triple Bond Cleavage of β-Ketonitriles on a Molybdenum (0) Center1
Tanabe Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(8), 1690-1699 (2000)