586374
4-Chlorobenzoylacetonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
129-133 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
nitrile
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
Clé InChI
JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3