308080
Benzoylnitromethane
98%
Synonyme(s) :
α-Nitroacetophenone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
105-107 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO3/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable