Documents
538078
Sigma-Aldrich
Propionyl chloride-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Carboxychloro-2-functionalized silica gel
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Ampleur du marquage
1 mmol/g loading
Niveau de qualité
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[SiH2].CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO.H2OSi/c1-2-3(4)5;1-2/h2H2,1H3;2H2
Clé InChI
IYPMNWVACSXYDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Scavenges primary & secondary amines and alcohols
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable