Documents
537918
Sigma-Aldrich
3-(Ethylenediamino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.4 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Diamine-3 functionalized silica gel
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
1.4 mmol/g loading
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[SiH2].CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2.H2OSi/c1-2-4-7-5-3-6;1-2/h7H,2-6H2,1H3;2H2
Clé InChI
RTSSTXAEEVVOBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Metal Scavenger: Zn, Ni(II), Pb, Cd, and Hg
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable