Principaux documents
569836
Sigma-Aldrich
3-Carboxypropyl, functionalized silica gel
200-400 mesh
Synonyme(s) :
Carboxylic acid, silica gel supported
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
Carbon Content: ≥4.60%
Loading (active): ≥0.92 mmol/g
Forme
solid
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Chaîne SMILES 
CCCCC(O)=O.[SiH4]
InChI
1S/C5H10O2.H4Si/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);1H4
Clé InChI
SPZBAIUWSNBPOF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable