Documents
531162
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
inherent viscosity 0.55-0.75 dL/g (lit.)
About This Item
Formule linéaire :
(C3H4O2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mw 75,000-120,000
Niveau de qualité
Intervalle de dégradation
12-16 months
Viscosité inhérente
0.55-0.75 dL/g(lit.)
Pf
262 °C (lit.)
Température de transition
Tg 32.9 °C
Température de stockage
−20°C
Propriétés physiques
Biocompatible, biodegradable polymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.