Merck
Toutes les photos(5)
Documents
440744
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone
average Mn 80,000
Synonyme(s) :
Homopolymère de 2-oxépanone, Polymère de 6-caprolactone
About This Item
Formule linéaire :
(C6H10O2)n
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
pellets (~3 mm)
Poids mol.
average Mn 80,000
Impuretés
<0.5% water
Pf
60 °C (lit.)
Densité
1.145 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
<2
Application(s)
3D bioprinting
advanced drug delivery
Chaîne SMILES 
C1CCC(=O)OCC1 (Canonical-SMILES)
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Clé InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La polycaprolactone (PCL) est un polyester hydrophobe biodégradable semi-cristallin, qui sert principalement d′agent d′administration de médicament du fait de son bon rapport coût-efficacité, de sa grande solidité et de sa biocompatibilité. La PLC possède des propriétés uniques, notamment :
  • Elle se dégrade plus lentement que d′autres polyesters biodégradables en conditions physiologiques, cette propriété pouvant être exploitée dans la libération contrôlée de médicaments dans des tissus cibles au cours du temps.
  • Sa piètre mouillabilité de surface et sa faible interaction avec les fluides biologiques, dues à son hydrophobicité, impliquent une adhésion et une prolifération cellulaires faibles, c′est pourquoi on la mélange à d′autres polymères synthétique/naturels.
Application
  • De la PCL chargée d′antibiotiques peut être utilisée pour traiter des infections des voies respiratoires, comme la tuberculose.
  • Des études ont été menées sur les réponses phénotypiques de cellules mésenchymateuses humaines de moelle osseuse (hBMSC) à des mélanges de chitosan/polycaprolactone (PCL) à différents ratios.
  • Des matériaux céramiques biomédicaux associés à de la PCL ont été étudiés dans le cadre d′une possible régénération de tissus osseux.
  • L′action de différentes concentrations de PCL/insuline/bêta-5 glycérophosphate sur la formation de tissus ostéochondraux par différenciation de cellules stromales dérivées de tissus adipeux a été investiguée.
  • D′autres applications générales concernent : l′aide à l′extrusion, la lubrification de matrice, le démoulage, l′aide à la dispersion de pigments et de charges, et les segments de polyester dans les uréthanes et les polyesters séquencés.
Caractéristiques et avantages
Polymère biodégradable
Non toxique, biodégradable dans le sol, large miscibilité, compatibilité mécanique avec de nombreux polymères, et bonne adhérence à un large spectre de substrats.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Hung-Jen Shao et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 100(12), 3344-3352 (2012-06-27)
The phenotypic responses of human bone marrow mesenchymal cells (hBMSCs) on different ratio of chitosan/polycaprolactone (PCL) blends were investigated in this study. The results showed that hBMSCs existed different morphology on chitosan/PCL blends due to the different adhesion characteristic of
Cevat Erisken et al.
Tissue engineering. Part A, 17(9-10), 1239-1252 (2010-12-30)
The ability to fabricate tissue engineering scaffolds containing systematic gradients in the distributions of stimulators provides additional means for the mimicking of the important gradients observed in native tissues. Here the concentration distributions of two bioactive agents were varied concomitantly
Muhammad Shafiq et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(7), e117-e134 (2018-06-02)
The objective of this study was to develop small-diameter vascular grafts capable of eluting SDF (stromal cell-derived factor)-1α-derived peptide and SP (substance P) for in situ vascular regeneration. Polycaprolactone (PCL)/collagen grafts containing SP or SDF-1α-derived peptide were fabricated by electrospinning.
Jixin Xue et al.
Biomaterials, 34(11), 2624-2631 (2013-01-29)
Tissue engineering approach continuously requires for emerging strategies to improve the efficacy in repairing and regeneration of tissue defects. Previously, we developed a sandwich model strategy for cartilage engineering, using the combination of acellular cartilage sheets (ACSs) and chondrocytes. However
Kalaipriya Madhaiyan et al.
International journal of pharmaceutics, 444(1-2), 70-76 (2013-02-02)
Biocompatible PCL polymer nanofiber mediated sustained release of hydrophilic drug and applicability as transdermal delivery system is attempted. This new attempt to investigate water soluble vitamin delivery with hydrophobic polymer nanofiber sustained the release of the vitamin and the method
Articles
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.