303143
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
99%
Synonyme(s) :
DL-Lactide, rac-Lactide, Lactide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
142 °C/8 mmHg (lit.)
Pf
116-119 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1OC(=O)C(C)OC1=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To synthesize multi-block copolymers of polylactide and polycarbonate.
- In the aluminum-catalyzed polymerization of propene oxide, lactide, and phthalic anhydride to produce multi-block polyesters.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable