528692
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-6-tetrahydropyranyloxyhexane, 6-Tetrahydropyraryloxy-1-bromohexane
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Contient
1% potassium carbonate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-8-4-1-2-5-9-13-11-7-3-6-10-14-11/h11H,1-10H2
Clé InChI
CWSSIUJITPYGLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup