D41007
1,6-Dibromohexane
96%
Synonyme(s) :
Hexamethylene dibromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
Point d'ébullition
243 °C (lit.)
Pf
−2-2.5 °C (lit.)
Densité
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Clé InChI
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Synthesis of solvent processable and conductive polyfluorene ionomers for alkaline fuel cell applications.
- Synthesis of cross-linkable regioregular poly(3-(5-hexenyl)thiophene) (P3HNT) for stabilizing the film morphology in polymer photovoltaic cells.
- Synthesis of pyrrolo-tetrathiafulvalene molecular bridge (6PTTF6) to study redox switching behavior of single molecules.
- Synthesis of water-soluble thermoresponsive polylactides.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup