Principaux documents
525928
Sigma-Aldrich
Quinaldoyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
96-98 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6ClNO/c11-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-6H
Clé InChI
WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Quinaldoyl chloride is a quinaldine derivative.
Application
Quinaldoyl chloride may be used to synthesize 5-chloro-2-(2-quinolinecarboxy)acetophenone and benzoin quinaldate.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis of heterocyclic-substituted chromones and related compounds as potential anticancer agents.
D Donnelly et al.
Journal of medicinal chemistry, 8(6), 872-875 (1965-11-01)
Mechanism of the Acid Catalyzed Formation of Aldehydes from Reissert Compounds.
McEwen WE and Hazlett RN.
Journal of the American Chemical Society, 71(6), 1949-1952 (1949)