Key Documents
525138
Sigma-Aldrich
2-Fluoroethyl chloroformate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClCO2CH2CH2F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.83 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
Point d'ébullition
131-135 °C (lit.)
Densité
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2
Clé InChI
FOHSVPIFZASOED-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Fluoroethyl chloroformate is an alkyl fluorinated building block.
Application
2-Fluoroethyl chloroformate may be used to synthesize 3-fluoroethylurethan derivatives.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Notes-Synthesis and Investigation of Organic Fluorine Compounds. XXII. The Preparation of Newer 2-Fluoroethylurethan Derivatives.
Olah G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 22(8), 979-980 (1957)