Principaux documents
497967
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
(4-Cyanopropyl)zinc bromide, Bromo(3-cyanopropyl)zinc
About This Item
Formule linéaire :
NC(CH2)3ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.981 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]CCCC#N
InChI
1S/C4H6N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
SVLHKRYCNAAASX-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - (THF)
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - (THF)