Principaux documents
498513
Sigma-Aldrich
5-Ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2C(CH2)4ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.978 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H13O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7(8)9-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
KLIQIEANLVFZMP-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - (THF)
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - (THF)