Principaux documents
497908
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
(2-Cyanoethyl)zinc bromide, Bromo(2-cyanoethyl)zinc
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CH2ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.955 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]CCC#N
InChI
1S/C3H4N.BrH.Zn/c1-2-3-4;;/h1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ORVPRNKQWGHTKP-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup