Documents
405965
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
99%
Synonyme(s) :
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.38
Numéro Beilstein :
4190673
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −118°, c = 0.5 in chloroform
Pf
51-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[C@H]1COC(CC2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-14(2,3)10-8-18-12(16-10)7-13-17-11(9-19-13)15(4,5)6/h10-11H,7-9H2,1-6H3/t10-,11-/m1/s1
Clé InChI
WCCCBUXURHZPQL-GHMZBOCLSA-N
Application
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline] (BOX ligand) can be used as a C2 symmetric ligand for enantioselective asymmetric catalysis. It easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable