477494
2,6-Bis[(4R)-(+)-isopropyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +118°, c = 0.7 in methylene chloride
Pf
154-156 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)C3=N[C@@H](CO3)C(C)C
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)14-8-21-16(19-14)12-6-5-7-13(18-12)17-20-15(9-22-17)11(3)4/h5-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-4H3/t14-,15-/m0/s1
Clé InChI
CSGQGLBCAHGJDR-GJZGRUSLSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3